Autosampler erreicht die Solltemperatur nichtMögliche UrsacheAbhilfeUmgebungstemperatur oder -luftfeuchtigkeit zu hoch Stellen Sie sicher, dass die Isolierabdeckung eingebaut ist. Sorgen Sie für eine niedrigere Umgebungstemperatur (z.B. durch Lüften) bzw. Luftfeuchtigkeit.
Autosampler erreicht die Solltemperatur nichtMögliche UrsacheAbhilfeUmgebungstemperatur oder -luftfeuchtigkeit zu hoch Stellen Sie sicher, dass die Isolierabdeckung eingebaut ist. Sorgen Sie für eine niedrigere Umgebungstemperatur (z.B. durch Lüften) bzw. Luftfeuchtigkeit.