Säulenthermostat-Temperatur ändert sich über längere Zeit nicht, obwohl der Sollwert noch nicht erreicht ist
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Umgebungstemperatur zu hoch oder Sollwert niedriger als die spezifizierte Differenz zur Umgebungstemperatur |
|
Temperaturregelung ausgeschaltet | Schalten Sie die Temperaturregelung ein. |
Lüftungsöffnung verdeckt |
|
Umgebungsluft dringt in Säulenraum ein | Eine unzureichende Abdichtung des Säulenraums kann die Heizleistung des Säulenthermostaten beeinträchtigen.
|
Säulenthermostat defekt | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |