Produktkomponente | Was ist zu tun... |
---|---|
System/Alle Module | Lassen Sie einmal pro Jahr vorbeugende Wartungsmaßnahmen von einem Thermo Fisher Scientific-Servicetechniker durchführen. |
Hinterspülung |
|
Pumpe | Prüfen Sie die Kolben optisch auf Ablagerung von Partikeln oder Anzeichen einer Beschädigung, zum Beispiel Kratzer oder Risse. Siehe Reinigen des Kolbens. |