Produkt­kom­po­nente
Was ist zu tun...
System/Alle Module
  • Flussverbindungen:
    Prüfen Sie die Flussverbindungen auf Anzeichen von:
    • Blockierung: Führen Sie das Skript aus und folgen Sie den Anweisungen: D01 - Systemrückdruck testen.
    • Salzablagerungen
    • Luftblasen
      Entgasen Sie die Lösungsmittel mit Ultraschall und purgen Sie die Pumpe und den Autosampler, wenn nötig.
  • Lösungsmittel:
    Wenn Sie eines der folgenden Lösungsmittel verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:
    • Reines Wasser oder ein wässriger Puffer: Um den Lösungs­mittel­be­hälter aus­zu­tauschen, führen Sie dieses Skript aus: B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern.
    • Puffer oder Salzlösungen: Spülen Sie das System nach Ab­schluss der Arbeiten gründlich mit einem geeigneten Lösungs­mittel, das keine Puffer oder Salze enthält. Siehe Purgen (Übersicht).
    • Korrosive Lösungsmittel oder Methanol mit <10% Wasser: Spülen Sie das System mit Wasser oder mit anderen geeigneten, nicht­korrosiven Lösungs­mitteln. Siehe Purgen (Übersicht).
Waschsysteme
  • Überprüfen Sie den Füllstand.
  • Überprüfen Sie, ob sich Schmutz­partikel, Staub oder Algen in den Wasch­be­hältern be­finden.
    Wenn sich Schmutzpartikel, Staub oder Algen in den Wasch­be­hältern be­finden, er­setzen Sie die Wasch­be­hälter durch saubere Wasch­be­hälter. Führen Sie das Skript aus: B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern (Nur aktualisieren = An). Stellen Sie sicher, dass die Wasch­be­hälter frei von Reinigungs­mittel- oder Chemi­kalien­rück­ständen sind. Wir em­pfehlen, die Wasch­be­hälter mit einer kleinen Menge der ge­planten Wasch­flüssig­keit zu spülen.
Autosampler
  • Prüfen Sie die Probenfläschchen und Mikrotiterplatten im Autosampler auf Risse oder Schäden.
  • Wischen Sie verschüttete Proben im Autosampler auf, falls erforderlich.