Die Leistung des Autosamplers ist wie folgt spezifiziert:
Art | Spezifikation | |
|---|---|---|
Injektionsmethode | Split-Loop, direkte Injektion oder Trap und Elution | |
Anzahl der Injektionseinheiten | 1 | |
Druckbereich | 5 – 151 MPa (50 – 1517 bar, 700 – 22002 psi) | |
Injektionsvolumen-Bereich | 25 µL Probenschleife (Standard) | 0,01 µL - 25 µL, in Schritten von minimal 0,01 µL einstellbar |
100 µL Probenschleife (erweitert) | 0,01 µL - 100 µL, in Schritten von minimal 0,01 µL einstellbar Hochvolumiges Trappen durch mehrere Ansaug- und Trap-Zyklen: bis zu 500 µL | |
Genauigkeit des Injektionsvolumens | typisch ± 0,5% mit einem Injektionsvolumen von 5 µL und Wasser | |
Präzision des Injektionsvolumens | 0,05 ‑ 0,20 µL | <5,0% |
0,20 ‑ 0,50 µL | <1,5% | |
0,50 ‑ 2,00 µL | <0,5% | |
Über 2 µL | <0,25% | |
Proben-Handling mit minimalem Verlust | Aus 3 µL können mit geeigneten Probenfläschchen 2.5 µL gewonnen werden (siehe Empfehlungen zu Kappen und Verschlüssen von Probengefäßen) | |
Linearität | r > 0,9999 (Koffein in Wasser) | |
Waschen der Nadel | Tauchspülen und kontinuierliches Waschen des Nadeläußeren mit 2 unterschiedlichen Nadel-Waschflüssigkeiten. Spülen der Probenschleife und des Nadelinneren mit starker Waschflüssigkeit aus dem Waschport (SWP). Danach Spülen der Probenschleife und des Nadelinneren mit schwacher Waschflüssigkeit aus der Dosiereinheit (W). | |
Anzahl der Nadel-Waschflüssigkeiten | 2 | |
Dwell-Volumen | Bei einem Probenschleifenvolumen von 25 µL: | |
In Inject-Position | 55 µL | |
In Bypass-Position | 51 nL | |
Verschleppung | < 0,002% mit Koffein | |
Barcodeleser | Ja | |
Automatisierung des Barcodelesens | Barcodelesen:
| |
Probenraumthermostatisierung: Temperaturbereich | 4 ‑ 40 °C, Kühlung ≥ 23 K unterhalb der Umgebungstemperatur bei < 80% relativer Luftfeuchtigkeit | |
Temperaturgenauigkeit | -2 °C und +4 °C | |
Temperaturstabilität | ± 1 °C | |
Probenkapazität | 4 Segmente für Probenhalter und Mikrotiterplatten mit SBS-Flächenformat verwendbar; plus Zusatz-Probenfläschchenhalter mit einer Kapazität von (Anzahl Probenfläschchen x AD): 12 x 22,5 mm | |
Probenfläschchen-Kapazität |
| |
Mikrotiterplatten-Kapazität | 96- und 384-Positionen-Mikrotiterplatten mit SBS-Flächenformat | |
Minimal erforderliche Probe | 2 µL bei 1 µL Injektionsvolumen | |
USB-Kommunikation | 1 USB-Port (USB 2.0, Typ "B") 1 USB-Hub mit 3 Ports (USB 2.0, Typ "A") | |
E/A-Schnittstelle | 2 digitale E/A-Ports (Mini-DIN), jeweils mit einem digitalen Eingang und einem Relaisausgang | |
System-Interlink | 2 System-Interlink-Ports (RJ45-8) | |
Materialien im analytischen Flussweg | Titan, Keramik, PEEK, MP35N, DLC, Saphir, Fluorpolymere Hinweis: Informationen dazu, welche Hinterspülflüssigkeit zu verwenden ist, finden Sie in Füllen des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit. Informationen zur chemischen Beständigkeit der Materialien können Sie der technischen Literatur entnehmen. | |
Materialien im Nadelwasch-Flussweg | PP (Polypropylen), PE, FFPM (Perfluoroelastomer), FFKM, PEEK, PA (Polyamid), PK (Polyketon), TPE (thermoplastische Elastomere) | |
Materialien im Flussweg der Hinterspülung | Titan, Keramik, PEEK, UHMW-PE, PP, PTFE, Silikon | |