Folgende Anschlüsse stehen an den Systemmodulen für Netzanschluss und Signalanschlüsse zur Verfügung:
12345678
Abbildung: Anschlüsse
Nr.
Beschreibung
1
System Interlink-Port
Für das Ein- und Ausschalten des Systems über den Vanquish-Systemsockel und Kommunikation zwischen den Geräten
Siehe Anschließen der System-Interlink-Kabel.
2
Digital I/O-Ports (Dig I/O )
Für den Austausch digitaler Signale mit externen Geräten. Verwenden Sie Dig I/O 2 am Autosampler, um ein Massenspektrometer anzuschließen.
Siehe Anschließen eines Massenspektrometers.
3
USB-Hub (Stecker Typ "A")
Für den Anschluss anderer Module des Vanquish-Systems
4
USB-Port (Stecker Typ "B")
Für den Anschluss an andere Module im Vanquish-System oder an den Rechner, auf dem das Chromatographie-Datensystem installiert ist
Siehe Anschließen der USB-Kabel.
5
Typenschild (Beispiel) mit Angabe von Seriennummer, Teilenummer, Modulnamen, Revisionsnummer, Netzspannung und Nennleistung der Sicherungen
6
Hauptnetzschalter (Ein/Aus)
7
Sicherungshalter
8
Netzbuchse
TIPP
Thermo Fisher Scientific empfiehlt, die USB-Ports nur wie oben beschrieben zu verwenden. Werden die USB-Ports für andere Zwecke verwendet, kann Thermo Fisher Scientific den ordnungsgemäßen Betrieb nicht gewährleisten.