Folgende Anschlüsse befinden sich auf der kurzen Seite des System Controllers:
Anschlüsse auf der kurzen Seite
Abbildung: Anschlüsse auf der kurzen Seite
Nr.
Beschreibung
1
Typenschild
Gibt Auskunft über Seriennummer und Netzspannung.
2
Vanquish System Controller (VSC)-Port
Für den Anschluss an den Systemsockel.
3
System Interlink-Port
Für den Anschluss an den Systemsockel und an ein Modul im HPLC-System
4
USB-Port (Universal Serial Bus) (Stecker Typ "A")
Deaktiviert - Nicht verwenden
5
Local Area Network (LAN)-Port
Für den Anschluss an ein firmeninternes Netzwerk.
6
Hauptnetzschalter (Ein/Aus)
7
Netzbuchse
Die folgenden Anschlüsse und Steckplätze befinden sich auf der langen Seite des System Controllers:
Anschlüsse auf der langen Seite
Abbildung: Anschlüsse auf der langen Seite
Nr.
Beschreibung
1
Netzbuchse für das Display
2
Datensignal-Port für das Display
3
System Interlink-Ports
Deaktiviert
4
USB-Port (Stecker Typ "A")
Deaktiviert - Nicht verwenden
5
Schild mit Angabe von Teilenummer, Modulnamen und Revisionsnummer.
6
Storage Device (SD)-Kartensteckplatz