Der Säulenthermostat kann mit einem oder zwei Schaltventilen für erweiterte Anwendungen, einschließlich Säulenschaltung, ausgestattet sein. Sie können die Ventile entsprechend Innenansicht des Säulenthermostaten installieren.
Die folgenden Schaltventiltypen können installiert werden:
  • Vanquish-Schaltventile
  • VICITM-Schaltventile
Eine gemischte Konfiguration aus Vanquish-Schaltventilen und VICI-Schaltventilen ist möglich. Sie können Vanquish-Schaltventile an jeder Position installieren, an der kein VICI-Ventilantrieb installiert ist.
Wenn kein Ventil installiert ist, verschließt eine Abdeckung die Öffnung.
Vanquish-Schaltventile
Vanquish-Schaltventile bestehen aus einem Teil. Der Ventilantrieb ist in die Ventileinheit integriert.
Abbildung: Vanquish-Schaltventil: Vorderansicht (links), Rückansicht (rechts)
Für die Installation eines Vanquish-Ventils, siehe Installieren des Vanquish-Schaltventils.
Für den Tausch eines Vanquish-Ventils, siehe Tauschen des Vanquish-Schaltventils.
VICI-Schaltventile
Das VICI-Ventil besteht aus zwei Teilen, dem Ventilkopf (Nr. 1) und dem Ventilklemmring (Nr. 2). Der Ventilklemmring verbindet den Ventilkopf mit dem Ventilflansch (Nr. 3) des Ventilantriebs. Der Ventilantrieb ist nicht in die Ventileinheit integriert. Der Ventilantrieb befindet sich im Gehäuse und ist nicht für den Kunden zugänglich.
Sie können nur das VICI-Ventil installieren oder tauschen. Um den VICI-Ventilantrieb zu installieren, wenden Sie sich an den Kundendienst von Thermo Fisher Scientific.
1233
Abbildung: Übersicht des VICI-Ventils (links); Ventilöffnung mit Flansch (rechts)
Nr.
Beschreibung
1
Kopf
2
Klemmring
3
Flansch (im Gehäuse)
Für die Installation eines VICI-Ventils, siehe Installieren des VICI-Schaltventils.
Für den Tausch eines VICI-Ventils, siehe Tauschen des VICI-Schaltventils.