Erforderliche Teile
Einsatz für Flaschen
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schieben Sie den hinteren und den linken Flügel in den Spalt unter der Reling.
  2. Drücken Sie den rechten Flügel mit Kraft unter die Reling.
  3. 112
    Abbildung: Einsetzen des Einsatzes für Flaschen
  4. Setzen Sie die Flüssigkeitsbehälter in den Einsatz für Flaschen des Solvent-Racks ein.
  5. Verbinden Sie die Schläuche mit den Flüssigkeitsbehältern.
  6. Schalten Sie das System und den den System-Controller über die Ein-/Ausschalter vorne links am Systemsockel ein.