Erforderliche Teile
Fusselfreies Tuch
Gehen Sie wie folgt vor
Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter (unterer Schalter am Systemsockel) aus.
Schalten Sie den System-Controller über seinen Ein-/Ausschalter (oberer Schalter am Systemsockel) aus.
Entfernen Sie die Hinterspülschläuche:
- Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
- Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
Entfernen Sie die Lösungsmittelschläuche:
- Schrauben Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter ab.
- Entfernen Sie die Lösungsmittelschläuche zusammen mit den Deckeln aus den Behältern.
- Schützen Sie die Lösungsmittelfilter in geeigneter Form gegen Verschmutzung.
Nehmen Sie Flüssigkeit, die aus den Schläuchen austritt, mit einem fusselfreien Tuch auf.
Entfernen Sie die Flüssigkeitsbehälter aus dem Solvent Rack.
Drücken Sie die Flügel des Einsatzes für Flaschen von unten kräftig über die Solvent Rack-Reling und entfernen Sie den Einsatz für Flaschen.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Flügel |