VORSICHT
Schweres und unhandliches System
Das System ist zu schwer und zu unhandlich, um von nur einer Person sicher transportiert werden zu können. Um Verletzungen oder Schäden am System zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
  • Um das System zu greifen und zu transportieren, sind zwei Personen erforderlich, zum Beispiel, um es anzuheben oder zu verschieben.
  • Verwenden Sie für den Transport des Systems die Tragegriffe, die am System montiert sind. Transportieren Sie oder heben Sie das System niemals an den Gerätetüren. Dies führt zu Beschädigungen an den Türen oder an den Systemmodulen. Überprüfen Sie, dass die Tragegriffe korrekt angeschraubt sind und nicht herausrutschen können.
ACHTUNG
Selbst wenn Sie den Vanquish-Systemturm nur geringfügig auf dem Arbeitstisch verschieben, kann der Systemsockel beschädigt und dessen Funktionalität beeinträchtigt werden.
Bevor Sie den Systemturm verschieben, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln.
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx™ T30
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Transportieren Sie das System zum Aufstellungsort.
  2. Entfernen Sie alle Umreifungsbänder vom Karton.
  3. Heben Sie den Deckel an und entfernen Sie ihn.
  4. Entnehmen Sie das Zubehör.
  5. Entnehmen Sie das obere Schaumstoffteil.
  6. Heben Sie das System aus dem Karton:
  1. Greifen Sie das System an den Tragegriffen.
  2. Heben Sie das System langsam und vorsichtig aus dem Versandkarton heraus.
  1. Stellen Sie das System auf eine stabile Oberfläche und lassen Sie etwaige Schutzfolien noch auf den Oberflächen kleben.
  2. Um besser an alle Systemkomponenten zu kommen, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln. So können Sie den Systemsockel etwas auf dem Arbeitstisch verschieben. Siehe Entsperren des Systemsockels.
  3. Entfernen Sie sonstiges Verpackungsmaterial.
  4. Optional: Entfernen Sie die Tragegriffe:
  1. Lösen Sie die Befestigungsschrauben an den Tragegriffen, bis Sie die Tragegriffe in der Schiene bewegen können. Entfernen Sie die Schrauben nicht vollständig von den Tragegriffen.
  2. Ziehen Sie die Tragegriffe zur Rückseite des Systems hin aus den Schienen heraus.
Abbildung: Herausziehen der Tragegriffe aus der linken Schiene
  1. Ziehen Sie die Schrauben der Tragegriffe an.
  2. TIPP
    Bewahren Sie den Versandkarton, die Tragegriffe mit den Befestigungsschrauben und die Verpackungsmaterialien auf. Sie benötigen diese Dinge, wenn Sie das System an einen anderen Ort transportieren möchten.
  3. Entfernen Sie die Schutzfolien soweit vorhanden von allen Oberflächen.