Tauschen Sie den Spülschlauch zwischen Hinterspülbehälter und Einlass-Port im Autosampler wie nachfolgend beschrieben.
Wann
Hinterspülschlauch zum Behälter ist verstopft oder beschädigt
Erforderliche Teile
Silikonschlauch und Schlauchverbinder
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider
Vorbereitungen
Entleeren Sie die Hinterspülung:
- Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
- Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
- Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
Entfernen des Hinterspülschlauchs zum Behälter
Ziehen Sie den Hinterspülschlauch mit Schlauchverbinder aus dem Hinterspül-Einlass-Port.
Stecken Sie den Hinterspülschlauch zum Behälter, Schlauchverbinder und Hinterspül-Einlassschlauch voneinander ab. Am Kopf der Dosiereinheit kann der Hinterspülschlauch angeschlossen bleiben.
Entfernen Sie den Schlauch vom Hinterspülbehälter:
- Entfernen Sie die Schlauchführung vom Spülschlauch.
- Ziehen Sie den Spülschlauch aus dem Deckel des Behälters.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Spülschlauch |
2 | Schlauchführung |
3 | Behälterdeckel |
4 | Verschlusskappen |
Verbinden des neuen Hinterspülschlauchs
Schneiden Sie den Schlauch auf die entsprechende Länge zu, falls notwendig.
Schließen Sie den Hinterspülschlauch mit einem neuen Schlauchverbinder an den Hinterspül-Einlassschlauch an.
Drücken Sie den Schlauchverbinder mit den angeschlossenen Schläuchen in den Hinterspül-Einlass-Port.
Führen Sie den Hinterspülschlauch vom Autosampler durch die Schlauchführungen im Autosampler und allen Modulen, die sich über dem Autosampler im Systemturm befinden, zum Solvent Rack.
Führen Sie den Hinterspülschlauch durch das Führungsloch im Solvent Rack und befestigen Sie ihn in einer der Schlauchführungen.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
A | Führungsloch (Solvent Rack) |
1-4 | Schlauchführungen |
Schließen Sie den Behälter für die Hinterspülflüssigkeit an den Schlauch an:
- Spülen Sie den Hinterspülbehälter gründlich mit einem hochreinen Lösungsmittel aus.
- Befüllen Sie den Hinterspülbehälter mit frischer Hinterspülflüssigkeit.
- Führen Sie den Hinterspülschlauch durch die Schlauchführung und durch eine Öffnung im Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit. Die Schlauchführung verhindert, dass der Schlauch im Behälter verrutscht. Verschließen Sie die Öffnungen im Behälterdeckel mit Verschlusskappen.
Inbetriebnehmen der Hinterspülung
Drehen Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter wieder fest. Die Schlauchführung muss in der Öffnung im Behälterdeckel verbleiben. Ist das nicht der Fall, drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung, so dass der Schlauch im Deckel arretiert wird.
Prüfen Sie die Schläuche über den gesamten Flussweg hinweg:
- Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
- Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
Spülen Sie die Hinterspülung. Führen Sie das Skript aus: B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern (mit: Hinterspülflüssigkeit hinten und Nur aktualisieren = Aus).