Tauschen Sie den Spülschlauch zwischen dem Auslass am Kopf der Dosiereinheit und dem Einlass der Hinterspülpumpe wie nachfolgend beschrieben.
Abbildung: Position des Hinterspülpumpen-Einlassschlauchs
Wann
Hinterspülpumpen-Einlassschlauch ist verstopft oder beschädigt
Erforderliche Teile
Silikonschlauch und Schlauchverbinder
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider
Vorbereitungen
  1. Entleeren Sie die Hinterspülung:
  1. Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
  2. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
  3. Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Ziehen Sie den Schlauchverbinder mit dem Hinterspülpumpen-Einlassschlauch aus dem Hinterspül-Auslass am Kopf der Dosiereinheit.
  2. Abbildung: Entfernen des Hinterspülpumpen-Einlassschlauchs vom Kopf der Dosiereinheit
  3. Entfernen Sie den Hinterspülpumpen-Einlassschlauch vom Peristaltikschlauch an der Hinterspülpumpe in der Pumpe.
  4. Abbildung: Entfernen des Hinterspülpumpen-Einlassschlauchs
  5. Schließen Sie einen neuen Schlauchverbinder an den neuen Hinterspülpumpen-Einlassschlauch an. Schneiden Sie den Schlauch auf die entsprechende Länge zu, falls notwendig.
  6. Schließen Sie den neuen Hinterspülpumpen-Einlassschlauch an den Hinterspülauslass am Kopf der Dosiereinheit an.
  7. Schließen Sie den Hinterspülpumpen-Einlassschlauch an den Peristaltikschlauch der Hinterspülpumpe an.
Inbetriebnehmen der Hinterspülung
  1. Drehen Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter wieder fest. Die Schlauchführung muss in der Öffnung im Behälterdeckel verbleiben. Ist das nicht der Fall, drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung, so dass der Schlauch im Deckel arretiert wird.
  1. Prüfen Sie die Schläuche über den gesamten Flussweg hinweg:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
  2. Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
  1. Spülen Sie die Hinterspülung. Führen Sie das Skript aus: B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern (mit: Hinterspülflüssigkeit hinten und Nur aktualisieren = Aus).