Tauschen Sie den Spülschlauch zwischen Hinterspül-Einlass-Port im Autosampler und dem Hinterspül-Einlass am Kopf der Dosiereinheit wie nachfolgend beschrieben.
Wann
Hinterspül-Einlassschlauch ist verstopft oder beschädigt
Erforderliche Teile
Silikonschlauch und Schlauchverbinder
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider
Vorbereitungen
Entleeren Sie die Hinterspülung:
- Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
- Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
- Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
Gehen Sie wie folgt vor
Ziehen Sie den Hinterspülschlauch mit Schlauchverbinder aus dem Hinterspül-Einlass oben am Kopf der Dosiereinheit.
Ziehen Sie den Hinterspülschlauch mit Schlauchverbinder aus dem Hinterspül-Einlass-Port.
Ziehen Sie den Hinterspülschlauch vom Schlauchverbinder ab. Der Hinterspülschlauch zum Behälter auf der anderen Seite des Schlauchverbinders kann angeschlossen bleiben.
Schließen Sie den neuen Hinterspülschlauch mit einem neuen Schlauchverbinder an den Kopf der Dosiereinheit an. Schneiden Sie den Schlauch auf die entsprechende Länge zu, falls notwendig.
Führen Sie den Hinterspülschlauch zum Hinterspül-Einlass-Port.
Schließen Sie den Hinterspül-Einlassschlauch an den Schlauchverbinder an.
Drücken Sie den Schlauchverbinder mit den angeschlossenen Schläuchen in den Hinterspül-Einlass-Port.
Inbetriebnehmen der Hinterspülung
Drehen Sie die Deckel der Lösungsmittelbehälter wieder fest. Die Schlauchführung muss in der Öffnung im Behälterdeckel verbleiben. Ist das nicht der Fall, drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung, so dass der Schlauch im Deckel arretiert wird.
Prüfen Sie die Schläuche über den gesamten Flussweg hinweg:
- Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
- Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
Spülen Sie die Hinterspülung. Führen Sie das Skript aus: B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern (mit: Hinterspülflüssigkeit hinten und Nur aktualisieren = Aus).