Keine Peaks
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Vorheizer wird in Nano- oder Kapillar-LC-Anwendungen verwendet | Entfernen Sie den Vorheizer (siehe Tauschen des passiven Vorheizers). |
Zwischen Säule und Detektor oder zwischen Autosampler und Säule wurde die falsche Kapillare verwendet | Verwenden Sie die für Ihre jeweilige Anwendung korrekten Kapillare (um den Workflow und die Flussverbindungen zu wechseln, führen Sie das Skript aus: A06 - Fluidiksystem/Workflow ändern oder entnehmen Sie diese Informationen aus dem Flow Scheme). |
Luftblasen in der Probenschleife, Nadel oder Dosiereinheit | Purgen Sie den Autosampler. |
Probenfläschchen leer | Überprüfen Sie den Füllstand im Probenfläschchen. Wenn der Füllstand zu niedrig ist, ersetzen Sie das Probenfläschchen durch ein aufgefülltes Probenfläschchen. |
Lösungsmittel im Lösungsmittelbehälter entspricht nicht den Lösungsmitteleinstellungen | Verwenden Sie das Lösungsmittel, dass Sie eingestellt haben oder passen Sie die Einstellung an das Lösungsmittel im Lösungsmittelbehälter an. |
Peakabweichung
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Temperatur des Säulenthermostaten nicht stabil |
|
Nachdem der Lösungsmitteltyp geändert wurde, wurde das vorherige Lösungsmittel nicht vollständig aus dem Autosampler oder System herausgespült |
|