Im Aufbau für direkte Injektion sind die Ports des Injektionsventils folgendermaßen belegt:
Port | Angeschlossene Komponente |
|---|---|
1 | Viper-Verschlussfitting |
2 | Lösungsmittelventil |
3 | Nadelsitz |
4 | Trennsäule (falls ein Säulenthermostat installiert ist) |
5 | Probenschleife |
6 | Dosiereinheit |
7 | Pumpe |
Für die direkte Injektion und Workflows vom Typ Trap und Elution sind die Ports des Lösungsmittelventils folgendermaßen belegt:
Port | Angeschlossene Komponente |
|---|---|
1 | Viper-Verschlussfitting |
2 | Abfall |
3 | Injektionsventil |
4 | Viper-Verschlussfitting |
5 | Kugelventil |
6 | Drucksensor |
7 | Abfall |