Gehen Sie wie folgt vor
  1. Nehmen Sie die Abdeckung am unteren Ende und ziehen Sie sie leicht, um die Isolierabdeckung von der Halteklammer zu lösen.
  2. Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig, um sie aus dem oberen Gehäuserahmen herauszuziehen.
  3. Ziehen Sie die Abdeckung von der Halteklammer weg.
Abbildung: Entfernen der Isolierabdeckung