Erforderliche Teile
Isolierabdeckung
Gehen Sie wie folgt vor
Legen Sie die Probenschleife richtig in den dafür vorgesehenen Haken an der Halteklammer der Isolierabdeckung ein.
Richten Sie die Abdeckung an der Nadeleinheit und an der Probenschleife an der inneren Frontblende aus.
Um die Abdeckung einzubauen, drücken Sie die Nut in der Abdeckung vorsichtig in die Halteklammer. Achten Sie darauf, dass die Probenschleife nicht durch die Abdeckung gequetscht wird.