Wann
Einbau einer Austausch-Hinterspüldichtung, wenn Sie die Dichtung zuvor entfernt hatten
Erforderliche Teile und Werkzeuge
  • Hinterspüldichtung
  • Dichtringwerkzeug
12123
Abbildung: Dichtringwerkzeug (links: Werkzeug geschlossen; rechts: Werkzeug offen)
Nr.
Beschreibung
1
Ausbaupin
2
Einbaupin
3
Rändel zum Öffnen und Schließen des Dichtringwerkzeugs
(Öffnen und Schließen ist nur bei Verwendung des Ausbaupins erforderlich)
Betroffene Teile am Pumpenkopf
1342
Abbildung: Hinterspüldichtung (hier: für linken Kolben)
Nr.
Beschreibung
1
Pumpenkopf
2
Hinterspülplatte
3
Hinterspüldichtung
4
Kolben
  1. Schieben Sie die Hinterspüldichtung auf den Einbaupin des Dichtringwerkzeugs. Beachten Sie die Ausrichtung des Dichtrings.
1221
Abbildung: Aufschieben der Hinterspüldichtung auf den Einbaupin
Nr.
Beschreibung
1
Hinterspüldichtung (der Pfeil zeigt an, welche Seite zum Werkzeug zeigt)
2
Einbaupin, Dichtringwerkzeug
  1. Drücken Sie das Dichtringwerkzeug mit dem Einbaupin in die Hinterspülplatte und entfernen Sie das Werkzeug. Die Hinterspüldichtung bleibt in der Hinterspülplatte.
  2. Abbildung: Hinterspüldichtung eingebaut (hier: für linken Kolben)
  3. Bauen Sie den Kolben ein. Siehe Einbauen der Kolben.
  4. Bauen Sie den Pumpenkopf ein. Siehe Einbauen des Pumpenkopfs.