Wann
Zum Tausch der Hinterspüldichtung
Erforderliche Werkzeuge
Dichtringwerkzeug
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Ausbaupin |
2 | Einbaupin |
3 | Rändel zum Öffnen und Schließen des Dichtringwerkzeugs |
Vorbereitungen
Entfernen Sie den Pumpenkopf. Siehe Entfernen des Pumpenkopfs.
Entfernen Sie den Kolben, für den Sie die Hinterspüldichtung ersetzen möchten. Siehe Entfernen der Kolben.
Betroffene Teile am Pumpenkopf
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Pumpenkopf |
2 | Hinterspülplatte |
3 | Hinterspüldichtung |
4 | Kolben |
Gehen Sie wie folgt vor
Öffnen Sie das Dichtringwerkzeug und drücken Sie den Ausbaupin bis zum Anschlag in die Hinterspülplatte.
Schließen Sie das Dichtringwerkzeug und entfernen Sie das Werkzeug aus der Hinterspülplatte. Die Dichtung wird zusammen mit dem Werkzeug entfernt.
Zum Entfernen der Dichtung vom Dichtringwerkzeug: Öffnen Sie das Werkzeug und ziehen Sie die Dichtung vom Werkzeug herunter. Eine Dichtung, die entfernt wurde, kann nicht wiederverwendet werden.