Wann
Zum Tausch der Kolbendichtung
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T30
Dichtringwerkzeug
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Ausbaupin |
2 | Einbaupin |
3 | Rändel zum Öffnen und Schließen des Dichtringwerkzeugs |
Vorbereitungen
Entfernen Sie den Pumpenkopf. Siehe Entfernen des Pumpenkopfs.
Entfernen Sie den Kolben, für den Sie die Kolbendichtung ersetzen möchten. Siehe Entfernen der Kolben.
Betroffene Teile am Pumpenkopf
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Pumpenkopf |
2 | Kolbendichtung |
3 | Stützring |
4 | Pumpenkopfdichtungen (für Hinterspülplatte und Schrauben der Hinterspülplatte) |
5 | Hinterspülplatte |
6 | Schrauben, Hinterspülplatte (4 Schrauben) |
7 | Kolben |
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen Sie mit dem Schraubendreher die Schrauben der Hinterspülplatte.
Nehmen Sie die Hinterspülplatte vom Pumpenkopf ab.
Sollten sich eine oder mehrere Pumpenkopfdichtungen lösen, wenn Sie die Hinterspülplatte entfernen, heben Sie diese zum Wiedereinbau auf.
Entfernen Sie den Stützring: Drücken Sie den Einbaupin des Dichtringwerkzeugs leicht schräg in den Pumpenkopf. Verwenden Sie nicht den Ausbaupin.
Entfernen Sie das Werkzeug. Der Stützring wird zusammen mit dem Werkzeug entfernt.
Heben Sie den Stützring zum Wiedereinbau auf. Der Stützring ist kein Verschleißteil und muss nicht bei jedem Tausch der Kolbendichtung ersetzt werden.
Öffnen Sie das Dichtringwerkzeug und drücken Sie den Ausbaupin bis zum Anschlag in den Pumpenkopf.
Schließen Sie das Dichtringwerkzeug und entfernen Sie das Werkzeug aus dem Pumpenkopf. Die Dichtung wird zusammen mit dem Werkzeug entfernt.
Zum Entfernen der Dichtung vom Dichtringwerkzeug: Öffnen Sie das Werkzeug und ziehen Sie die Dichtung vom Werkzeug herunter. Eine Dichtung, die entfernt wurde, kann nicht wiederverwendet werden.