Wann
  • Flüssigkeit tritt an einer Viper-Verbindung aus
  • Flüssigkeit tritt an der Ablauföffnung aus
Abbildung: Ablauföffnungen an den Autosampler-Ventilen
Erforderliche Werkzeuge
Drehmoment-Schraubendreher mit Steckaufsatz für Viper und Nadelsitz
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Flüssigkeit tritt an der Ablauföffnung eines Ventils aus:
    Wischen Sie die Flüssigkeit auf und beobachten Sie das Ventil. Treten dann immer noch Flüssigkeitstropfen an der Ablauföffnung auf, wenden Sie sich an den Kundendienst von Thermo Fisher Scientific. Andernfalls fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.
  2. Da Undichtigkeiten in der Regel an Verbindungen auftreten, unterziehen Sie alle Verbindungen im Flussweg einer optischen Prüfung.
  3. Lösen Sie Kapillarverbindungen am betroffenen Ventil und ziehen Sie sie mit dem Drehmoment-Schraubendreher mit Viper-Steckaufsatz wieder fest.
ACHTUNG
  • Lösen und ziehen Sie die Viper-Kapillaren nur mit den Fingern und dem speziellen Drehmoment-Werkzeug fest. Verwenden Sie ausschließlich die für diesen Zweck von Thermo Fisher Scientific zur Verfügung gestellten Werkzeuge. Verwenden Sie das Werkzeug nur für die Verbindung, für die es vorgesehen ist.
  • Um Schäden an den Kapillaren und Anschlüssen zu vermeiden, lösen und ziehen Sie die Viper-Kapillaren nur fest, wenn der Systemdruck gleich Null ist.
  1. Wenn das Injektionsventil mit dem Nadelsitz das betroffene Ventil ist:
    Lösen Sie den Nadelsitz mit dem Drehmoment-Schraubendreher mit Nadelsitz-Steckaufsatz und ziehen Sie ihn wieder fest.
ACHTUNG
Andere Werkzeuge können den Nadelsitz beschädigen
Der Drehmoment-Schraubendreher mit Nadelsitz-Steckaufsatz ist zum Festziehen des Nadelsitzes gedacht. Bei Verwendung dieses Werkzeugs wird der Nadelsitz korrekt festgezogen und wird nicht zu fest angezogen. Verwenden Sie kein anderes Werkzeug.
ACHTUNG
Der Drehmoment-Schraubendreher mit Nadelsitz-Steckaufsatz kann beschädigt werden, wenn er nicht korrekt verwendet wird.
  • Setzen Sie den Nadelsitz-Steckaufsatz vollständig in den Drehmoment-Schraubendreher ein.
  • Setzen Sie den Drehmoment-Schraubendreher mit Nadelsitz-Steckaufsatz direkt auf den Nadelsitz.
  • Drücken oder ziehen Sie das Werkzeug nie mit unnötiger Kraft.
  1. Ziehen Sie alle Verbindungen im Flussweg mit dem Drehmoment-Schraubendreher mit Viper-Steckaufsatz nach.
  2. Wenn die Undichtigkeit weiterhin besteht, führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = Sampler).
  3. Flüssigkeitstropfen treten weiterhin am Injektionsventil auf:
    Tauschen Sie die Nadeleinheit und den Nadelsitz. Siehe Tauschen des Nadelsitzes und der Nadeleinheit.