Erforderliche Teile
LAN-Kabel
Netzwerkkarte
Gehen Sie wie folgt vor
ACHTUNG
Schäden am Vanquish-Gerät
Die System Interlink- und die LAN-Ports besitzen denselben Steckertyp. Wenn Sie zum Beispiel ein LAN-Kabel an einen System Interlink-Port eines Vanquish-Moduls anschließen, kann dies das Vanquish-Modul und den System Controller beschädigen.
Schließen Sie ein LAN-Kabel an den LAN-Port des System Controllers an.
Schließen Sie die andere Seite des LAN-Kabels an den LAN-Port der Netzwerkkarte im Datensystemrechner, auf dem die Chromatographie-Software installiert ist.