Wann
Einbau eines Austauschstützrings, wenn Sie zuvor den Stützring entfernt hatten
Erforderliche Teile
  • Stützring
  • Pumpenkopfdichtungen zum Wiedereinbau, falls erforderlich
Erforderliche Werkzeuge
  • Schraubendreher, Torx T30
  • Dichtringwerkzeug
12123
Abbildung: Dichtringwerkzeug (links: Werkzeug geschlossen; rechts: Werkzeug offen)
Nr.
Beschreibung
1
Ausbaupin
2
Einbaupin
3
Rändel zum Öffnen und Schließen des Dichtringwerkzeugs
(Öffnen und Schließen ist nur bei Verwendung des Ausbaupins erforderlich)
Betroffene Teile am Pumpenkopf
124563
Abbildung: Stützring (hier: für linken Kolben)
Nr.
Beschreibung
1
Pumpenkopf
2
Stützring
3
Pumpenkopfdichtungen (für Hinterspülplatte und Schrauben der Hinterspülplatte)
4
Hinterspülplatte
5
Schrauben, Hinterspülplatte (4 Schrauben)
6
Kolben
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schieben Sie den Stützring auf den Einbaupin des Dichtringwerkzeugs.
1212
Abbildung: Aufschieben des Stützrings auf den Einbaupin
Nr.
Beschreibung
1
Stützring
2
Einbaupin, Dichtringwerkzeug
  1. Drücken Sie das Dichtringwerkzeug mit dem Einbaupin in den Pumpenkopf und entfernen Sie das Werkzeug. Der Stützring bleibt im Pumpenkopf.
  2. Abbildung: Stützring eingebaut (hier: für linken Kolben)
  3. Überprüfen Sie, ob die Pumpenkopfdichtungen korrekt eingesetzt sind. Wenn sich die Dichtungen gelöst haben oder nicht richtig in der Aufnahmenut liegen, setzen Sie die Dichtungen erneut ein. Siehe Einbauen der Pumpenkopfdichtungen.
  1. Legen Sie die Hinterspülplatte auf den Pumpenkopf und setzen Sie die Schrauben ein.
  2. Abbildung: Schrauben der Hinterspülplatte (hier: linke Platte)
  3. Ziehen Sie die Schrauben über Kreuz mit dem Schraubendreher fest.
  4. Ziehen Sie die Schrauben nochmals über Kreuz fest.
  1. Bauen Sie den Kolben ein. Siehe Einbauen der Kolben.
  2. Bauen Sie den Pumpenkopf ein. Siehe Einbauen des Pumpenkopfs.