Wann
Zum Tausch des Stützrings
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T30
Dichtringwerkzeug
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Ausbaupin |
2 | Einbaupin |
3 | Rändel zum Öffnen und Schließen des Dichtringwerkzeugs |
Vorbereitungen
Entfernen Sie den Pumpenkopf. Siehe Entfernen des Pumpenkopfs.
Entfernen Sie den Kolben, für den Sie den Stützring ersetzen möchten. Siehe Entfernen der Kolben.
Betroffene Teile am Pumpenkopf
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Pumpenkopf |
2 | Stützring |
3 | Pumpenkopfdichtungen (für Hinterspülplatte und Schrauben der Hinterspülplatte) |
4 | Hinterspülplatte |
5 | Schrauben, Hinterspülplatte (4 Schrauben) |
6 | Kolben |
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen Sie mit dem Schraubendreher die Schrauben der Hinterspülplatte.
Nehmen Sie die Hinterspülplatte vom Pumpenkopf ab.
Sollten sich eine oder mehrere Pumpenkopfdichtungen lösen, wenn Sie die Hinterspülplatte entfernen, heben Sie diese zum Wiedereinbau auf.
Entfernen Sie den Stützring: Drücken Sie den Einbaupin des Dichtringwerkzeugs leicht schräg in den Pumpenkopf. Verwenden Sie nicht den Ausbaupin.
Entfernen Sie das Werkzeug. Der Stützring wird zusammen mit dem Werkzeug entfernt.