Der passive Vorheizer ist optional. Er kann verwendet werden, um den Eluenten an die Säulentemperatur anzupassen, bevor der Eluent die Säule erreicht.
Der passive Vorheizer ist für Flussraten > 50 µL/min, insbesondere für Säulen mit einem Innendurchmesser von 1 mm, in einem Flussbereich von 50-100 µL/min gedacht.
Erforderliche Teile
  • Passiver Vorheizer
  • 2 Schrauben
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Positionieren Sie den passiven Vorheizer an der gewünschten Stelle im Säulenthermostaten.
    Im Säulenraum befinden sich zwei verschiedene Einbaupositionen.
  2. TIPP
    Der passive Vorheizer kann an jeder der zwei unten dargestellten Stellen positioniert werden. Die Ausrichtung des passiven Vorheizers kann je nach Erfordernis erfolgen: die Auslasskapillare kann sowohl nach unten als auch nach oben zeigen, je nach Position des Säuleneingangs.
  3. Abbildung: Einbaupositionen für den passiven Vorheizer
  4. Richten Sie die Schraublöcher des passiven Vorheizers und die Schraublöcher an der jeweiligen Einbauposition aneinander aus.
  5. Ziehen Sie die zwei Schrauben und Unterlegscheiben mit einem Schraubendreher fest, um den passiven Vorheizer im Säulenraum zu befestigen.
  6. Schließen Sie die Auslasskapillare des passiven Vorheizers an den Säuleneingang an.
  7. Schließen Sie die Einlasskapillare des passiven Vorheizers an den Autosampler oder ein Säulenschaltventil an. Wenn Sie den passiven Vorheizer an den Autosampler anschließen, führen Sie die Kapillare durch die untere Kapillarführung.
Abbildung: Kapillarführung für das Anschließen an den Autosampler
TIPP
Die Temperatur des passiven Vorheizers wird nicht geregelt. Daher ist es nicht erforderlich den passiven Vorheizer im Chromatographie-Datensystem einzurichten.