Wann
Zum Tausch eines Kolbens
Bei der Wartung von Pumpenkopfteilen
Vorbereitungen
Entfernen Sie den Pumpenkopf. Siehe Entfernen des Pumpenkopfs.
Gehen Sie wie folgt vor
Ziehen Sie den Kolben, den Sie entfernen möchten, mit den Fingern aus dem Pumpenkopf heraus. Wenn Sie den Kolben bei der Wartung von Pumpenkopfteilen entfernen, fassen Sie ihn am Kolbenfuß an und vermeiden Sie es, die Kolbenoberfläche selbst zu berühren.