Wann
Kopf der Dosiereinheit ist beschädigt
Erforderliche Teile
Ersatz-Kopf der Dosiereinheit
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T30
Pinzette (optional)
Vorbereitungen
Um den Kopf der Dosiereinheit abzukoppeln, führen Sie das Skript aus: C22 - Kopf der Dosiereinheit auswechseln.
Bereiten Sie den Autosampler für die Wartung vor:
Schalten Sie den Pumpenfluss ab. Warten Sie, bis das System druckfrei ist, bevor Sie mit der Außerbetriebnahme des Autosamplers fortfahren.
Um die Drainagepumpe zu entleeren, lassen Sie die Drainagepumpe laufen, bis im Ablaufschlauch der Drainagepumpe kein Kondenswasser mehr vorhanden ist. Schalten Sie danach die Drainagepumpe aus und entfernen Sie den Peristaltikschlauch aus der Drainagepumpe. Flüssigkeit, die sich im Schlauch der Drainagepumpe befindet, läuft in den Abfall ab.
Fahren Sie die Nadel in die Service-Position und sichern Sie die Nadeleinheit. Siehe Sichern der Nadeleinheit.
Entleeren Sie die Hinterspülung:
- Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
- Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
- Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, ziehen Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach oben. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
Entfernen Sie die Kapillaren vom Kopf der Dosiereinheit. Siehe Entfernen und Anschließen von Kapillaren am Kopf der Dosiereinheit.
Stecken Sie die Hinterspülschläuche vom Kopf der Dosiereinheit ab. Um das Entfernen zu erleichtern, ziehen Sie die Schlauchverbinder mit den Schläuchen vom Kopf der Dosiereinheit unter Verwendung einer Pinzette ab.
Entfernen des Kopfes der Dosiereinheit
Lösen Sie mit dem Schraubendreher die zwei Schrauben, die den Kopf der Dosiereinheit am Autosampler befestigen.
Entfernen Sie den Kopf der Dosiereinheit:
- Greifen Sie den Kopf der Dosiereinheit an der Vorderseite. Bewegen Sie den Kopf der Dosiereinheit vorsichtig einige Male nach links und rechts, um den Kolben von der Dosiereinheit zu lösen.
- Überprüfen Sie, ob der Kopf der Dosiereinheit circa 5 mm von der Frontplatte des Autosamplers heraussteht.
- Drücken Sie die Vorderseite des Kopfes der Dosiereinheit vorsichtig nach unten, und ziehen Sie den Kopf von der Frontplatte weg.
- Achten Sie darauf, dass der Kopf der Dosiereinheit mit dem Kolben entfernt wurde.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Kolben |
2 | Kopf der Dosiereinheit |
TIPP
Wenn der Kolben in der Dosiereinheit feststeckt, entfernen Sie zuerst den Kolben, bevor Sie mit der Tauschprozedur fortfahren. Siehe Abschnitt .
Einbauen des Kopfes der Dosiereinheit
Entpacken Sie den Ersatz-Kopf der Dosiereinheit. Lassen Sie die Verschlussfittinge angeschlossen und die Hinterspülschläuche am Kopf der Dosiereinheit miteinander verbunden.
Setzen Sie den Kopf der Dosiereinheit in die Öffnung an der Innenwand.
Ziehen Sie die zwei Schrauben mit dem Schraubendreher (Torx T30) am Kopf der Dosiereinheit handfest an bis sie nicht weiter angezogen werden können.
Entfernen Sie die Verschlussstopfen vom Kopf der Dosiereinheit.
Stecken Sie die miteinander verbundenen Hinterspülschläuche vom Schlauchverbinder in der Mitte ab. Die Hinterspülschläuche können am Kopf der Dosiereinheit angeschlossen bleiben.
Schließen Sie die Hinterspülschläuche des neuen Kopfes der Dosiereinheit an die Hinterspülung an. Folgen Sie den Installationsschritten entsprechend für die Hinterspülschläuche, die angeschlossen werden sollen, in Tauschen der Hinterspülschläuche.
Schließen Sie die Kapillaren an den Kopf der Dosiereinheit an. Siehe Entfernen und Anschließen von Kapillaren am Kopf der Dosiereinheit.
Schließen Sie die Wartung des Autosamplers ab:
Entsichern Sie die Nadeleinheit. Siehe Entsichern der Nadeleinheit.
Starten Sie den Autosampler neu.
Bereiten Sie den Autosampler für den Betrieb vor. Siehe Vorbereiten des Systems für den Betrieb.
Führen Sie das Skript aus: C22 - Kopf der Dosiereinheit auswechseln. Der Autosampler bereitet den Kopf der Dosiereinheit für den Betrieb vor.
Testen Sie die Hinterspülung auf Dichtigkeit. Siehe Testen der Hinterspülung auf Undichtigkeit.
Spülen Sie die Hinterspülung. Führen Sie das Skript aus: B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern (mit: Hinterspülflüssigkeit hinten und Nur aktualisieren = Aus).