1. Bereiten Sie den Autosampler für die Wartung vor:
    • Schalten Sie den Pumpenfluss ab. Warten Sie, bis das System druckfrei ist, bevor Sie mit der Außerbetriebnahme des Autosamplers fortfahren.
    • Um die Drainagepumpe zu entleeren, lassen Sie die Drainagepumpe laufen, bis im Ablaufschlauch der Drainagepumpe kein Kondenswasser mehr vorhanden ist. Schalten Sie danach die Drainagepumpe aus und entfernen Sie den Peristaltikschlauch aus der Drainagepumpe. Flüssigkeit, die sich im Schlauch der Drainagepumpe befindet, läuft in den Abfall ab.
    • Fahren Sie die Nadel in die Service-Position und sichern Sie die Nadeleinheit. Siehe Sichern der Nadeleinheit.
Entfernen von Kapillaren vom Kopf der Dosiereinheit
  1. Entfernen Sie die Injektionsventil-Kapillare vom vorderen Port des Kopfes der Dosiereinheit.
  2. Entfernen Sie die Drucksensor-Kapillare vom unteren Port des Kopfes der Dosiereinheit.
  3. Wenn die Kapillaren wieder angeschlossen werden sollen, schützen Sie offene Kapillar-Fittinge mit Schutzkappen.
Anschließen der Kapillaren am Kopf der Dosiereinheit
  1. Schließen Sie die Injektionsventil-Kapillare an den vorderen Port des Kopfes der Dosiereinheit an.
  2. Schließen Sie die Drucksensor-Kapillare an den unteren Port des Kopfes der Dosiereinheit an.
    Die Befestigungsschraube des Drucksensors kann für den leichteren Zugang gelöst und wieder festgeschraubt werden.
  3. Schließen Sie die Wartung des Autosamplers ab: