Wann
  • Beim Einbau eines Austausch-Pumpenkopfs
  • Bei der Wartung von Pumpenkopfteilen
Erforderliche Teile
Pumpenkopf
Erforderliche Werkzeuge und zusätzliche Utensilien
  • Sechskantschlüssel, Größe 6
  • Lösungsmittel, geeignet für Ihre Anwendung
Betroffene Teile am Pumpenkopf
1423765
Abbildung: Pumpenkopf
Nr.
Beschreibung
1
Drucksensorkabel
2
Lösungsmittelschlauch am Einlasskugelventil
3
Pumpenkopfschraube
4-6
Hinterspülschläuche
7
Verbindungskapillare vom Pumpenkopf zum Flowmeter
Beachten Sie Folgendes
Situation
Beschreibung
Wiedereinbau eines Pumpenkopfs
Vertauschen Sie die Pumpenköpfe nicht. Beachten Sie die Kennzeichnung am Drucksensorkabel (A für den linken Pumpenkopf, B für den rechten Pumpenkopf).
Wenn Sie einen Kolben wieder einsetzen müssen, siehe Einbauen der Kolben.
Einbau eines neuen Pumpenkopfs (Austausch-Pumpenkopf)
Neue Pumpenköpfe können beim erstmaligen Einbau in einer beliebigen Position eingebaut werden. Sie haben keine Kennzeichnung am Drucksensorkabel. Zur leichten Identifizierung bei künftigen Wartungsarbeiten sollten Sie sie gegebenenfalls entsprechend ihrer Einbauposition kennzeichnen.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Überprüfen Sie, dass die Kolben soweit wie möglich in den Pumpenkopf eingesetzt sind.
  2. Setzen Sie den Pumpenkopf in die Pumpe ein und ziehen Sie die Pumpenkopfschraube mit dem Sechskantschlüssel fest.
  3. Verbinden Sie die Hinterspülschläuche mit den Schlauchverbindern auf dem Pumpenkopf.
  4. Schließen Sie die Kapillare an, die den Pumpenkopf mit dem Flowmeter verbindet.
  5. Verbinden Sie den Lösungsmittelschlauch mit dem Einlasskugelventil.
  6. Stecken Sie das Kabel des Drucksensors am Port Pressure an.
  7. Koppeln Sie die Kolben entweder über die Tastatur an (Tasten SELECT und DOCK) oder über das ePanel im Chromatographie-Datensystem.
  8. Warten Sie, bis der Ankoppelvorgang beendet ist, ehe Sie fortfahren.
    Das Ankoppeln ist beendet, wenn die Pumpe gestoppt hat und die LED neben der Taste FLOW für den gewählten Pumpenkopf aufhört, grün zu blinken.
  9. Schalten Sie die Pumpe über den Hauptnetzschalter aus und wieder ein.
  10. Purgen Sie die Pumpe mit dem Lösungsmittel Ihrer Anwendung.
  11. Prüfen Sie alle Flussverbindungen am Pumpenkopf optisch auf Anzeichen von Undichtigkeit. Ziehen Sie undichte Verbindungen fest, wenn das System druckfrei ist.
  12. Testen Sie die Hinterspülung auf Dichtigkeit. Siehe Testen der Hinterspülung auf Undichtigkeit.
  13. Abhängig von der Situation:
Situation
Beschreibung
Wiedereinbau eines Pumpenkopfs
Testen Sie die Pumpe auf Dichtigkeit. Führen Sie das Skript aus: E04 - Detaillierter Dichtigkeitstest (Pumpe).
Einbau eines neuen Pumpenkopfs (Austausch-Pumpenkopf)
1. Führen Sie einen Abgleich der Drucksensoren durch. Führen Sie das Skript aus: C05 - System-Drucksensoren abgleichen.
2. Testen Sie die Pumpe auf Dichtigkeit. Führen Sie das Skript aus: E04 - Detaillierter Dichtigkeitstest (Pumpe).