Wann
Zum Tausch des Pumpenkopfs
Bei der Wartung von Pumpenkopfteilen
Erforderliche Werkzeuge und zusätzliche Utensilien
Sechskantschlüssel, Größe 6
Lösungsmittel, geeignet zum Purgen, um schädliche Substanzen herauszuspülen
Vorbereitungen
Spülen Sie schädliche Substanzen aus, indem Sie die Pumpe mit einem geeigneten Lösungsmittel purgen.
Betroffene Teile am Pumpenkopf
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Drucksensorkabel |
2 | Lösungsmittelschlauch am Einlasskugelventil |
3 | Pumpenkopfschraube |
4-6 | Hinterspülschläuche |
7 | Verbindungskapillare vom Pumpenkopf zum Flowmeter |
Gehen Sie wie folgt vor
Koppeln Sie die Kolben für den Pumpenkopf ab, für den Sie die Schritte durchführen möchten, entweder über die Tastatur (Tasten SELECT und DOCK) oder über das ePanel im Chromatographie-Datensystem.
Warten Sie, bis der Abkoppelvorgang beendet ist, ehe Sie fortfahren.
Das Abkoppeln ist beendet, wenn die Pumpe gestoppt hat und die LED neben der Taste FLOW für den gewählten Pumpenkopf grün blinkt.Stecken Sie das Drucksensorkabel am Port Pressure ab.
Entfernen Sie den Lösungsmittelschlauch am Einlasskugelventil.
Entfernen Sie Kapillare, die den Pumpenkopf mit dem Flowmeter verbindet.
Stecken Sie die Hinterspülschläuche an den Schlauchverbindern am Pumpenkopf ab. Entfernen Sie nicht die Schlauchverbinder.
Lösen Sie die Pumpenkopfschraube mit dem Sechskantschlüssel.
Halten Sie den Pumpenkopf mit einer Hand und entfernen Sie die Pumpenkopfschraube.
Entfernen Sie den Pumpenkopf, indem Sie ihn circa 10 mm (0,5”) nach vorn ziehen, weg von der Frontblende, und nach unten kippen.
Die Kolben werden normalerweise zusammen mit dem Pumpenkopf aus der Pumpe entfernt. Wenn ein Kolben in der Pumpe bleibt, kippen Sie ihn und ziehen Sie ihn mit den Fingern heraus.