Das Funktionsprinzip des Autosamplers basiert auf dem Split-Loop-Injektionsprinzip. Bei diesem Injektionsprinzip ist die Nadel Teil der Probenschleife. Im Folgenden wird der Aufbau für direkte Injektion beschrieben.
Aufziehen der Probe, Ventile in Bypass-Position
Zu Beginn des Injektionsvorgangs fährt die Probennadel vom Nadelsitz zur vordefinierten Position der Probe auf dem Drehteller. Dort taucht die Nadel in das Probengefäß ein.
Die Dosiereinheit zieht die Probe vom Probengefäß durch die Probennadel in die Probenschleife. Anschließend fährt die Probennadel vom Probengefäß hoch.
Um zwischen den Injektionen Probenreste von der Probennadel zu spülen, kann das Äußere der Nadel gewaschen werden. In diesem Fall fährt die Probennadel in den Waschport und taucht ein. Die Nadel-Waschpumpen fördern Waschflüssigkeit zum Waschport, um die Probennadel von außen zu waschen; die Waschflüssigkeit geht dabei in den Waschabfall.
Die Probennadel fährt zurück zum Nadelsitz, der die Nadelspitze gegen den Systemdruck abdichtet.
Injektion der Probe, Ventile in Inject-Position (siehe Abbildung)
Das Injektionsventil schaltet auf die Inject-Position, um den benötigten Flussweg herzustellen, sodass das Lösungsmittel aus der Pumpe durch die Probenschleife, den Nadelsitz und die Probennadel fließt und die Probe durch das Injektionsventil auf die Säule spült.
Beginn des Gradienten, Ventile in Bypass-Position
Wenn die Probe vollständig aus dem Autosampler herausgedrückt wurde, schaltet das Injektionsventil zurück in die Bypass-Position. Der Gradient kann nun mit dem kleinstmöglichen Gradientenverzögerungsvolumen gefördert werden.
ANMERKUNG: Falls gewünscht kann der Autosampler so konfiguriert werden, dass das Injektionsventil in der Inject-Position bleibt und der Gradient sofort gestartet wird. Da die Probenschleife vollständig mit einbezogen ist, erhöht sich das Gradientenverzögerungsvolumen.
Waschvorgang, Ventile in Wasch-Position
Während das Injektionsventil in Bypass-Position steht, schaltet das Lösungsmittelventil in die Wasch-Position und die Probennadel fährt vom Nadelsitz in den Waschport und taucht ein. In dieser Position werden das Nadeläußere und das Nadelinnere mit starker Nadel-Waschflüssigkeit aus dem Waschport (7) und schwachem Nadel-Waschlösungsmittel aus dem Online-Degaser in der Pumpe (13) gewaschen.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Drehteller |
2 | Probenschleife |
3 | Nadel |
4 | Nadelsitz |
5 | Waschport |
6 | Nadel-Waschpumpe |
7 | Nadel-Waschflüssigkeiten (schwach und stark) |
8 | Injektionsventil |
9 | Lösungsmittelventil |
10 | Waschabfall |
11 | Drucksensor |
12 | Dosiereinheit |
13 | Wasch-Lösungsmittel vom Degaser in der Pumpe (schwach und stark) |
14 | Umschaltventil |
15 | Pumpe |
16 | Säule |