Schlechte Präzision der Peakflächen/Peakflächen zu klein
Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|
Luftblasen in der Probenschleife, Nadel oder Dosiereinheit | Purgen Sie den Autosampler. |
Probenfläschchen leer | Überprüfen Sie den Füllstand im Probenfläschchen. Wenn der Füllstand zu niedrig ist, ersetzen Sie das Probenfläschchen durch ein aufgefülltes Probenfläschchen. |
Kontamination oder Verschleppung
Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|
Kontamination im System | Spülen Sie das System mit einem geeigneten Lösungsmittel. Wenn Sie im Pumpenkanal A Wasser als Lösungsmittel verwenden, spülen Sie das System mit 80% Acetonitril. |
Verschleppung des Autosamplers durch verunreinigte Nadel |
|
Verschleppung des Autosamplers durch verschlissenen oder beschädigten Nadelsitz | Tauschen Sie den Nadelsitz aus (siehe Tauschen des Nadelsitzes und der Nadeleinheit). |
Analyse ist instabil oder nicht reproduzierbar
Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|
Instabile Umgebungsbedingungen |
|
Gradient nicht reproduzierbar |
|
Undichtigkeit
Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|
Kapillarverbindungen nicht korrekt befestigt oder undicht |
|
Probenprobleme
Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|
Probe ist instabil und zerfällt |
|
Injektionsvolumen variiert
Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|
Autosampler saugt Luft an | Es ist zu wenig Probe im Probenfläschchen vorhanden oder die Nadelhöhe ist nicht korrekt eingestellt.
|
Luft im Flussweg des Autosamplers | Purgen Sie den Autosampler. |
Gasgehalt der Probe zu hoch oder gesättigt |
Entgasen Sie die Probe, wenn möglich. |
Injektionsnadel verstopft oder Nadelspitze verformt | Führen Sie das Skript aus: D01 - Systemrückdruck testen. Folgen Sie den Anweisungen. |
Kolbendichtungen in Autosampler-Dosiereinheit undicht | Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = Sampler). Folgen Sie den Anweisungen. |
Injektionsventil oder andere Autosampler-Komponenten undicht | Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = Sampler). Folgen Sie den Anweisungen. |
Nadelsitzverschleiß | Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = Sampler). Folgen Sie den Anweisungen. |