Störpeaks
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Kontamination (typischerweise Injektor oder Säule) | Spülen Sie das System inklusive der Säule mit einem geeigneten Lösungsmittel (siehe Spülen bei hartnäckiger Verschmutzung). |
Die verwendeten Eluenten sind alt oder verunreinigt oder die Qualität ist nicht ausreichend |
|
Negative Peaks
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Lösungsmittel der Probe und der mobilen Phase unterscheiden sich in der Zusammensetzung | Lösen Sie die Probe in der mobilen Phase. |
Luft injiziert/Probenfläschchen leer | Prüfen Sie, ob das Probenfläschchen leer ist. Ersetzen Sie das Probenfläschchen durch ein aufgefülltes Probenfläschchen. |
Spikes
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Es treten elektrische Störungen von anderen Systemmodulen auf |
|
Säulentemperatur deutlich über dem Siedepunkt der mobilen Phase | Verhindern Sie bei der Methodenentwicklung, dass die Säulentemperatur deutlich über dem Siedepunkt der mobilen Phase liegt. |
Lösungsmittel nicht genügend entgast | Entgasen Sie die Lösungsmittel in einem Ultraschallbad. |