Peak-Tailing
Mögliche Ursache
Abhilfe
Extra­säulen­volumen zu groß
  • Verwenden Sie kurze Kapillaren mit geeignetem Innendurchmesser.
  • Verwenden Sie die für Ihre Anwendung geeigneten Viper-Kapillare (Informationen hierzu finden Sie im Skript: A06 - Fluidiksystem/Workflow ändern).
Un­geeignete Kapillar­ver­bindungen
  1. Prüfen Sie, dass die Fittinge korrekt sitzen.
  2. Lösen und ziehen Sie die Viper-Fittinge an (siehe Anschließen von NanoViper-Kapillaren).
  3. Verwenden Sie die für Ihre Anwendung geeigneten Viper-Kapillare (Informationen hierzu finden Sie im Skript: A06 - Fluidiksystem/Workflow ändern).
  4. Tauschen Sie die Kapillare.
Tot­volumina in den Ka­pillar­ver­bindungen
  1. Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = Sampler).
  2. Überprüfen Sie die Kapillare und tauschen Sie sie aus, falls erforderlich.
Peakverbreiterung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Extra­säulen­volumen zu groß
  • Wenn frühere eluierende Peaks breiter sind als spätere, prüfen Sie zum Beispiel den Kapillar-Innendurchmesser und die Kapillarlänge.
  • Verwenden Sie eine Kapillare mit kleinerem Volumen für den Anschluss zwischen dem Säulenthermostaten und dem nachgeschalteten Detektionsgerät.
Temperatur­gradient in der Säule
  • Verwenden Sie bei Flussraten von > 50 µL/min, insbesondere bei Säulen mit einem Innendurchmesser von 1 mm, in einem Flussbereich von 50-100 µL/min einen Vorheizer.
  • Wenn bereits ein Vorheizer installiert ist, prüfen Sie, ob dieser korrekt installiert ist. Falls erforderlich, installieren Sie den Vorheizer erneut (siehe Tauschen des passiven Vorheizers).
Kapillare teil­weise ver­stopft
  1. Führen Sie das Skript aus: D01 - Systemrückdruck testen.
  2. Tauschen Sie die Kapillaren aus.
Proben­schleife teil­weise ver­stopft
Führen Sie das Skript aus: D01 - Systemrückdruck testen.
Tot­volumina in den Ka­pillar­ver­bindungen
  1. Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = Sampler).
  2. Befestigen Sie die Kapillarverbindungen korrekt.
  3. Ziehen Sie die Kapillarverbindungen nach.
  4. Tauschen Sie die Kapillare.
Peakverbreiterung, hohe Totzeit
Mögliche Ursache
Abhilfe
Nach­säulen­volumen hoch
  • Verwenden Sie eine Kapillare mit den folgenden geeigneten Parametern:
    • Innendurchmesser
    • Länge
  • Prüfen Sie die Kapillare. Wenn Sie defekt ist, tauschen Sie die Kapillare aus.
Nadel­sitz­filter ver­stopft
  1. Führen Sie das Skript aus: D01 - Systemrückdruck testen.
  2. Tauschen Sie gegebenenfalls den Nadelsitz aus.
Dreieckpeaks
Mögliche Ursache
Abhilfe
Säule ist über­laden (Kon­zen­tra­tion der Pro­be zu hoch)
Verdünnen Sie die Probe.