Druck pulsiert oder nicht konstant
Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|
Das System ist mit Partikeln verstopft | Es stellt sich heraus, dass häufig Proben und ungenügende Lösungsmittelreinheit für Systemverstopfungen verantwortlich sind. Für Nano-LC- und Kapillar-LC-Anwendungen mit ihren noch kleineren Innendurchmessern werden eine noch höhere Lösungsmittel- und Probenreinheit benötigt.
|
Lösungsmittel ist verunreinigt | Verwenden Sie ein frisches Lösungsmittel. |
Hoher Rückdruck
Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|
Kapillaren im System verstopft oder geknickt | Führen Sie das Skript aus: D01 - Systemrückdruck testen. Folgen Sie den Anweisungen. |
Säule verunreinigt oder verstopft |
|
Säulenschaltventil verstopft |
|
Vorheizer verstopft | Tauschen Sie den Vorheizer (siehe Tauschen des passiven Vorheizers). |
Kontamination im System | Spülen Sie das System durch Purgen der Pumpe und des Autosamplers mit einem geeigneten Lösungsmittel. |
Nadelsitz verstopft | Wenn das Rückdrucktest-Skript die Meldung ausgibt, dass im Nadelsitz ein hoher Rückdruck besteht, führen Sie das Skript aus: C21 - Nadeleinheit und Nadelsitz reinigen oder tauschen mit dem Parameter: Nadelsitz reinigen. |
Lösungsmittel im Lösungsmittelbehälter entspricht nicht den Lösungsmitteleinstellungen | Verwenden Sie das Lösungsmittel, dass Sie eingestellt haben oder passen Sie die Einstellung an das Lösungsmittel im Lösungsmittelbehälter an. |
Niedriger Rückdruck
Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|
Undichtigkeit im System | Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = System). Folgen Sie den Anweisungen. |
Luft im Autosampler | Führen Sie das Skript aus: C04 - Sampler purgen. |
Lösungsmittel im Lösungsmittelbehälter entspricht nicht den Lösungsmitteleinstellungen | Verwenden Sie das Lösungsmittel, dass Sie eingestellt haben oder passen Sie die Einstellung an das Lösungsmittel im Lösungsmittelbehälter an. |