Abnehmende Retentionszeiten
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Ungeeignete Zusammensetzung des Lösungsmittels |
|
Ansteigende Retentionszeiten
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Ungeeignete Zusammensetzung des Lösungsmittels |
|
Abnehmende Flussrate |
|
Streuende Retentionszeiten
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Druckschwankungen aus Pumpe | Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = System). |
Luft im Autosampler | Führen Sie das Skript aus: C04 - Sampler purgen mit dem Parameter: Waschen des Nadelinneren, schwache Flüssigkeit. |
Retentionszeitschwankungen über einen längeren Zeitraum hinweg
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Nach der Umstellung auf andere Lösungsmittel wurde das vorherige Lösungsmittel nicht vollständig aus der Pumpe herausgespült. | Purgen Sie die Pumpe. |
Säulen-, Proben- oder Lösungsmitteltemperatur instabil | Warten Sie, bis die Säulen-, Proben- oder Lösungsmitteltemperatur vollständig äquilibriert ist. |
Retentionszeit außerhalb des erwarteten Bereichs
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Die thermischen Flusssensoren haben eventuell eine kleine Drift oder eine Verschiebung. | Führen Sie das Skript aus: C01 - Nullpunktabgleich des Pumpenflusssensors durchführen. |
Die vorgemischten Lösungsmittel sind zu alt. |
|
Vorheizer wird in Nano-LC-Anwendungen verwendet | Entfernen Sie den Vorheizer (siehe Tauschen des passiven Vorheizers). |
Nachsäulenvolumen falsch | Prüfen Sie das Volumen der Kapillare, die an den OUT-Port der Säule angeschlossen ist. |
Falsche Probenschleife eingestellt | Prüfen Sie, ob die Einstellungen für die Probenschleife zu der installierten Probenschleife passen und korrigieren Sie die Einstellungen, falls erforderlich. |
Lösungsmittel im Lösungsmittelbehälter entspricht nicht den Lösungsmitteleinstellungen | Verwenden Sie das Lösungsmittel, dass Sie eingestellt haben oder passen Sie die Einstellung an das Lösungsmittel im Lösungsmittelbehälter an. |