Starke Basisliniendrift
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
System nicht ausreichend äquilibriert |
|
Instabile Umgebungsbedingungen | Sorgen Sie für gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit. |
Die Absorption des Eluenten verändert sich, wenn der Gradient gefahren wird | Absorbierende Additive können das Absorptionsspektrum abhängig vom Lösungsmittel verändern. Erwägen Sie variierende Additivkonzentrationen, um die Drift auszugleichen. |
Autosampler verunreinigt | Führen Sie das Skript aus: B03 - System reinigen. |
Säule verunreinigt | Spülen oder ersetzen Sie die Säule. |
Rückstände des alten Lösungsmittels im Kopf der Dosiereinheit oder in der Probenschleife | Um die Dosiereinheit oder die Probenschleife zu spülen, führen Sie das Skript aus: C04 - Sampler purgen mit dem Parameter: Waschen des Nadelinneren, starke Flüssigkeit. Um Lösungsmittelbehälter auszutauschen, führen Sie immer dieses Skript aus: B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern. |
Die verwendeten Lösungsmittel sind verunreinigt oder nicht homogen |
|
Unregelmäßige Schwankungen der Basislinie, starkes Rauschen
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Luft im System | Purgen Sie die Pumpe und den Autosampler. |
Das Lösungsmittel ist verunreinigt oder die Qualität ist nicht ausreichend |
|
Periodische Schwankungen der Basislinie, Pulsation
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Druckschwankungen aus Pumpe |
|
Luft im System | Purgen Sie die Pumpe. |