Die in diesem Abschnitt beschriebenen Probleme und Abhilfen beziehen sich auf die Systemmodule (zum Beispiel Systemsockel, Pumpe, Autosampler und Säulenthermostat (wenn vorhanden)). Informationen zu Stromversorgungs- und Kommunikationsproblemen des System Controllers, Displays und der Benutzeroberfläche finden Sie unter Probleme bei System Controller, Display und der Benutzeroberfläche.
Das gesamte System hat keinen Strom (alle LED-Leisten sind aus (dunkel))
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
System-Ein-/Ausschalter ausgeschaltet | Schalten Sie das System über den unteren-Ein-/Ausschalter vorne links am Systemsockel ein. |
Status-LED am System-Controller ist aus (dunkel)
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Ein-/Ausschalter des System Controllers ist ausgeschaltet | Schalten Sie den System Controller über den oberen Ein-/Ausschalter vorne links am Systemsockel ein. |
Hauptnetzschalter des System Controllers ist ausgeschaltet | Schalten Sie den System-Controller über den Hauptnetzschalter ein. |
Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen | Schließen Sie das Netzkabel an. |
Fehler in der Elektronik | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Systemmodul hat keinen Strom (LED-Leiste aus (dunkel))
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Gerät ausgeschaltet | Schalten Sie das betreffende Gerät über den Hauptnetzschalter ein. |
Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen | Schließen Sie das Netzkabel an. |
Sicherung durchgebrannt | Tauschen Sie die Sicherung aus (siehe Tauschen der Sicherungen). |
Fehler in der Elektronik | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Ein oder mehrere Geräte lassen sich nicht über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel ausschalten
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
System-Interlink-Kabel fehlen oder sind defekt | Prüfen Sie die System-Interlink-Verbindungen zwischen dem Systemsockel und den Systemgeräten, siehe Anschließen der System-Interlink-Kabel. |
Modul lässt sich nicht vom Chromatographie-Datensystem steuern
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Keine Verbindung zwischen Gerät und Rechner |
|