Fehlerbild | Mögliche Ursache | Abhilfen |
|---|---|---|
Bild auf dem Display flackert | Das Display ist nicht korrekt verbunden | Prüfen Sie, ob das Display-Kabel fingerfest am Display Data-Port des System Controllers angezogen ist. |
Display funktioniert nicht | Display nicht an den System Controller angeschlossen |
|
System Controller kann nicht über seinen Ein-/Ausschalter ausgeschaltet werden | Das kurze VSC-Kabel ist nicht verbunden | Stellen Sie sicher, dass das kurze VSC-Kabel den VSC-Port des Systemsockels mit dem VSC-Port des System Controllers verbindet. |
System Controller ist eingeschaltet, aber die Status-LED am System-Controller ist aus (dunkel) | ||
System Controller kann nicht eingeschaltet werden, obwohl der Ein-/Ausschalter gedrückt wurde | ||
Keine Skripte verfügbar | - | Schalten Sie den System Controller aus, warten Sie 5 Sekunden und schalten Sie ihn wieder ein. |
Kein Systemmodul im Vanquish User Interface angezeigt - oder - Skripte fehlen im Vanquish User Interface | Systemturm nicht an den System-Interlink-Port des System Controllers angeschlossen | Schließen Sie den Systemturm an den System-Interlink-Port auf der kurzen Seite des System Controllers an (siehe Anschließen der System-Interlink-Kabel). |
Systemturm nicht an den korrekten System-Interlink-Port des System Controllers angeschlossen | Schließen Sie den Systemturm an den System-Interlink-Port auf der kurzen Seite des System Controllers an (siehe Anschließen der System-Interlink-Kabel). | |
Einzelnes Systemmodul nicht im Vanquish User Interface angezeigt - oder - Skripte fehlen im Vanquish User Interface | Einzelnes Systemmodul ist nicht an die System-Interlink-Schnittstelle angeschlossen |
|
Firmware-Version des Moduls und/oder des System Controllers nicht korrekt oder Firmware-Versionen passen nicht zueinander | Installieren Sie die korrekten und passenden Firmwareversionen auf Ihrem Modul und/oder System Controller. Wenden Sie sich für Unterstützung an den Kundendienst von Thermo Fisher Scientific. | |
Seriennummer des Systems im Vanquish User Interface ist Nicht definiert | Nach dem Ersetzen eines Moduleinschubs wurde die Seriennummer nicht gesetzt. | Lassen Sie die Seriennummer des Systems von einem Thermo Fisher Scientific Servicetechniker in das Systemmodul programmieren. |