Füllen Sie vor dem Betrieb des Systems die Lösungsmittelbehälter.
TIPP
Um die Bildung von kleinen Luftblasen in den Schläuchen zu vermeiden, platzieren Sie die Behälter im Solvent Rack oder oberhalb des Systemturms.
Vorbereitungen
  1. Spülen Sie die Lösungsmittelbehälter und alle Teile der Lösungsmittelfilter gründlich aus. Ver­wenden Sie zum Spülen hoch­reines Lösungs­mittel.
  1. Setzen Sie den Lösungsmittelfilter zusammen; tragen Sie dabei geeignete saubere Handschuhe:
  1. Setzen Sie den Schlauchadapter in den Filterhalter (Oberteil) ein.
  2. Drehen Sie den Filterhalter (Oberteil) mit Adapter auf den Kopf und drücken Sie ihn gegen eine geeignete Oberfläche, so dass der Adapter fest im Filterhalter sitzt.
  3. Legen Sie die Fritte waagrecht in den Filterhalter (Unterteil).
  4. Schrauben Sie das Oberteil des Filters fest auf das Unterteil.
1234
Abbildung: Lösungsmittelfilter
Nr.
Beschreibung
1
Schlauchadapter
2
Filterhalter, Oberteil
3
Filterfritte
4
Filterhalter, Unterteil
Gehen Sie wie folgt vor
12435
Abbildung: Vorbereiten des Lösungsmittelschlauchs und des Behälterdeckels
Nr.
Beschreibung
1
Lösungsmittelschlauch
2
Schlauchführung
3
Behälterdeckel
4
Verschlusskappen
5
Lösungsmittelfilter mit Schlauchadapter
  1. Führen Sie jeden Lösungsmittelschlauch durch eine Schlauchführung.
  2. Führen Sie den Lösungsmittelschlauch durch eine Öffnung in einem Deckel für einen Lösungsmittelbehälter. Die Schlauchführung verhindert, dass der Lösungsmittelschlauch im Behälter verrutscht.
  3. Verschließen Sie die Öffnungen in den Behälterdeckeln mit den Verschlusskappen.
  4. Schieben Sie einen Lösungsmittelfilter auf jeden Lösungsmittelschlauch.
  1. Füllen Sie die Lösungsmittelbehälter mit Lösungsmittel.
  2. Drehen Sie den Flaschendeckel handfest an. Drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung im Behälterdeckel, um den Schlauch im Deckel zu arretieren.
  3. Stellen Sie die Lösungsmittelbehälter in das Solvent Rack.
  4. Platzieren Sie die Lösungsmittelschläuche gerade in den Schlauchführungen.
  1. Prüfen Sie die Lösungsmittelschläuche über den gesamten Flussweg hinweg. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.