Füllen Sie vor dem Betrieb des Systems die Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit.
TIPP
Um die Bildung von kleinen Luftblasen in den Schläuchen zu vermeiden, platzieren Sie die Behälter im Solvent Rack oder oberhalb des Systemturms.
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider
Vorbereitungen
Spülen Sie die Behälter für die Waschflüssigkeit gründlich aus. Ver­wenden Sie zum Spülen hoch­reines Lösungs­mittel.
Waschflüssigkeiten
Wählen Sie Waschflüssigkeiten, die für Ihre Anwendung geeignet sind und Probenreste zuverlässig von der Nadel entfernen. Es ist jeweils ein Behälter für starke und ein Behälter für schwache Waschflüssigkeit vorhanden. Typischerweise entspricht die starke Waschflüssigkeit dem Lösungsmittel B Ihrer Applikation oder ist ein stärkeres Lösungsmittel, während die schwache Waschflüssigkeit dem Anfangseluenten Ihres Gradienten ähnlich ist.
Art der Waschflüssigkeit
Beschreibung (für Umkehrphasen-Anwendungen)
Schläuche
Stark (strong)
Waschflüssigkeit mit hohem organischen Anteil, zum Beispiel 0,1% Ameisensäure in Acetonitril
Waschschlauch für das Purgen und kurzzeitige Außerbetriebnahme mit Beschriftung S (rot): angeschlossen an Degaser-Eingang Strong in der Pumpe.
Waschschlauch für das Waschen des Nadelinneren und -äußeren mit Beschriftung SWP (rot): angeschlossen an oberen Einlass der Nadel-Waschpumpe.
Schwach (weak)
Waschflüssigkeit mit niedrigem organischen Anteil, zum Beispiel 0,1% Ameisensäure in Wasser
Waschschlauch für das Waschen des Nadelinneren und das Purgen mit Beschriftung W (grün): angeschlossen an Degaser-Eingang Weak in der Pumpe.
Waschschlauch für das Waschen des Nadeläußeren mit Beschriftung WWP (grün): angeschlossen an unteren Einlass der Nadel-Waschpumpe.
Gehen Sie für jeden Behälter wie folgt vor
12435
Abbildung: Vorbereiten des Waschschlauchs und des Behälterdeckels
Nr.
Beschreibung
1
Waschschlauch
2
Schlauchführung
3
Behälterdeckel
4
Verschlusskappen
5
Lösungsmittelfilter mit Schlauchadapter
  1. Führen Sie jeden Waschschlauch durch eine Schlauchführung.
  2. Führen Sie jeden Waschschlauch durch eine Öffnung im Deckel eines der Behälter. Die Schlauchführung verhindert, dass der Lösungsmittelschlauch im Behälter verrutscht.
  3. Verschließen Sie die Öffnungen in den Behälterdeckeln mit den Verschlusskappen.
  4. Schieben Sie einen Filterhalter mit Adapter auf jeden Waschschlauch.
  1. Befüllen Sie den Behälter mit Spülflüssigkeit.
  2. Drehen Sie den Flaschendeckel handfest an. Drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung im Behälterdeckel, um den Schlauch im Deckel zu arretieren.
  3. Stellen Sie den Behälter in das Solvent Rack.
  1. Prüfen Sie die Schläuche über den gesamten Flussweg hinweg:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
  2. Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
Spülen des Nadel-Waschsystems
Die Nadel-Waschsysteme werden gespült, wenn Sie nach dem Einschalten des Systems das Skript A02 - Autostart ausführen. Siehe Vorbereiten des Systems für den ersten Betrieb.