Das Vanquish-Ventil und das VICI-Ventil besitzen je eine Ablauföffnung.
Abbildung: Ablauföffnungen am Vanquish-Ventil (links) und am VICI-Ventil (rechts)
Wann
  • Flüssigkeit tritt an der Ablauföffnung aus
  • Flüssigkeit hat sich in der Leckage-Wanne gesammelt
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Da Undichtigkeiten in der Regel an Verbindungen auftreten, unterziehen Sie alle Verbindungen im Flussweg einer optischen Prüfung.
  2. Entfernen Sie die Kapillaren und schließen Sie die Kapillaren erneut an.
  3. Ziehen Sie alle Verbindungen im Flussweg nach.
  1. Prüfen Sie die Ventile visuell auf Undichtigkeit.
  2. Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = Sampler). Dieses Skript testet auch die Säulenschaltventile auf Undichtigkeit.
  1. Bleibt die Undichtigkeit bestehen, tauschen Sie abhängig vom Ventil das Vanquish-Ventil oder den Statoren und/oder die Rotordichtung des VICI-Ventils.
    Für den Tausch des Vanquish-Ventils, siehe Tauschen des Vanquish-Schaltventils.
    Für den Tausch des Statoren und/oder der Rotordichtung des VICI-Ventils, siehe Tauschen des Statoren und/oder der Rotordichtung des VICI-Schaltventils.