Das Reinigen und Dekontaminieren muss immer von qualifiziertem Personal in geeigneter Schutzausrüstung durchgeführt werden. Beachten Sie stets landesspezifische und lokale Bestimmungen.
ACHTUNG
Wischen Sie alle auf dem System verschütteten Flüssigkeiten sofort auf. Eine längere Einwirkung kann Schäden verursachen.
Dekontaminierung
Eine Dekontaminierung ist zum Beispiel erforderlich, wenn eine Undichtigkeit aufgetreten ist oder Flüssigkeit verschüttet wurde, oder vor Wartung oder Transport eines Systemmoduls oder des Systems. Verwenden Sie ein geeignetes Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, um sicherzustellen, dass die Systemmodule oder das System nach der Behandlung sicher gehandhabt werden können.
Erforderliche Teile
Geeignetes Reinigungsmittel (oder Desinfektionsmittel)
Gereinigtes Wasser
Fusselfreie Tücher oder Papiertücher
VORSICHT
Explosive Gasmischungen aus alkoholhaltigen Reinigungsmitteln
Alkoholhaltige Reinigungsmittel können an der Luft entzündliche und explosive Gasmischungen erzeugen.
ACHTUNG
Beachten Sie Folgendes:
Vorbereitungen
Nur, wenn Sie den Autosampler oder das System reinigen oder dekontaminieren wollen:
- Fahren Sie die Nadeleinheit in die Service-Position.
- Ziehen Sie die Transportsicherungsschraube fest (siehe Sichern der Nadeleinheit).
- Nehmen Sie alle Probengefäße und Probenhalter aus dem Probenraum.
Fahren Sie nach Erfordernis fort:
Wenn Sie ein einzelnes Systemmodul reinigen oder dekontaminieren wollen: Schalten Sie das Systemmodul aus und trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung.
Wenn Sie das System reinigen oder dekontaminieren wollen: Schalten Sie alle Systemmodule und das System aus und trennen Sie die Netzkabel von der Stromversorgung.
Gehen Sie wie folgt vor
Wischen Sie die Oberflächen mit einem sauberen, trockenen, weichen, fusselfreien Tuch oder Reinigungstuch ab. Feuchten Sie das Tuch oder Reinigungstuch gegebenenfalls mit einer Lösung aus lauwarmem Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel an.
Lassen Sie das Reinigungsmittel wie vom Hersteller empfohlen einwirken.
Wischen Sie alle gereinigten Oberflächen mit gereinigtem Wasser nach, damit alle Reinigungsmittelreste entfernt werden.
Trocknen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Reinigungstuch.
Schritte nach der Reinigung/Dekontamination
Nur, wenn Sie den Autosampler oder das System gereinigt oder dekontaminiert haben:
- Lösen Sie die Transportsicherungsschraube.
- Stellen Sie die Probengefäße und Probenhalter in den Probenraum.
Schließen Sie das/die Netzkabel an die Stromversorgung an.
Schalten Sie das/die Systemmodul(e) ein.
Wenn der Autosampler eingeschaltet ist, fährt die Nadeleinheit automatisch in die Position Inject.
Bereiten Sie das System für den Betrieb vor (siehe Vorbereiten des Systems für den Betrieb).