VORSICHT
Heiße Säulen
Säulen im Inneren des Geräts können sich während des Betriebs erhitzen. Das Berühren von heißen Komponenten kann zu Verbrennungen führen.
Wann
Wechseln zwischen Säulen
Erforderliche Teile
Säule, die für Ihre Anwendung erforderlich ist
Vorbereitungen
Schalten Sie den Pumpenfluss ab.
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen Sie die Kapillaren vom Eingang und Ausgang der Säule.
Entfernen Sie die Säule, die Sie tauschen möchten, aus dem Säulenbefestigungsclip. Drücken Sie den Ring in Richtung der Pfeile, die auf dem Ring angegeben sind, leicht zusammen, um ihn vom Unterteil des Säulenbefestigungsclips abzuziehen.
Stellen Sie die Kapillarverbindungen an Eingang und Ausgang der neuen Säule her.
Legen Sie die Säule in das Unterteil des Befestigungsclips und schieben Sie den Ring auf.
Führen Sie die Kapillaren durch eine der in der Abbildung gezeigten Kapillarführungen.
Um die Säuleneigenschaften einzustellen, führen Sie die Skripte aus: A03 - Trennsäulentyp festlegen und A04 - Trennsäulenspezifikationen festlegen (und A05 – Trap-Säulenspezifikationen festlegen nach Bedarf).
Schalten Sie den Pumpenfluss ein.