Sie können VICI-Schaltventile nur dort installieren, wo ein VICI-Ventilantrieb installiert ist. Um den VICI-Ventilantrieb zu installieren, wenden Sie sich an den Kundendienst von Thermo Fisher Scientific. Eine Übersicht des VICI-Schaltventils finden Sie unter Übersicht der Säulenschaltventile.
Voraussetzung
Der VICI-Ventilantrieb und der Adapterrahmen sind installiert (durch Servicetechniker erfolgt).
Erforderliche Teile
  • VICI-Schaltventil
Erforderliche Werkzeuge
  • Schraubendreher, Torx T10
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Um die Abdeckung zu entfernen, schrauben Sie einen Verschlussfitting von den Ventil-Ports in die Öffnung in der Mitte der Abdeckung.
  2. Lösen Sie die 4 Schrauben an der Abdeckung mit dem Schraubendreher.
  3. Ziehen Sie die Abdeckung mit dem Verschlussfitting heraus.
Abbildung: Entfernen der Abdeckung
  1. Entfernen Sie die Verschlussfittinge noch nicht von den Ventilports.
  1. Richten Sie die beiden Stifte auf der Rückseite des Ventilklemmrings an den entsprechenden Öffnungen im Ventilflansch aus.
  2. Abbildung: Ausrichten des Ventilkopfes am Flansch
  3. Drücken Sie den Ventilkopf auf den Ventilflansch.
  4. Um die Achse mit dem Ventilkopf auszurichten, halten Sie je nach Ventilposition die Taste VALVE LEFT oder VALVE RIGHT auf der Tastatur gedrückt. Die Funktion "Catch Valve" wird aktiviert und Sie können die Taste loslassen.
  5. Wenn die Achse ausgerichtet ist, rastet der Ventilkopf in den Ventilflansch ein.
  6. Entfernen Sie die Verschlussfittinge von den Ventilports.
  7. Stellen Sie die Verbindungen je nach Erfordernis für Ihre Anwendung her.
  8. Konfigurieren Sie das VICI-Schaltventil im Chromatographie-Datensystem.
  1. Prüfen Sie die Ventile visuell auf Undichtigkeit.
  2. Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = Sampler). Dieses Skript testet auch die Säulenschaltventile auf Undichtigkeit.