Sie können Vanquish-Schaltventile an der rechten oder linken Position installieren, wenn kein VICI-Ventilantrieb installiert ist.
Erforderliche Teile
Vanquish-Schaltventil
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Vorbereitungen
  1. Schalten Sie den Säulenthermostaten aus. Wenn der Säulenthermostat eingeschaltet ist, kann das Schaltventil während der Installation beschädigt werden.
  2. Entfernen Sie die Verschlussfittinge noch nicht von den Ventilports.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Um die Abdeckung zu entfernen, schrauben Sie einen Verschlussfitting von den Ventil-Ports in die Öffnung in der Mitte der Abdeckung.
  2. Lösen Sie die 4 Schrauben an der Abdeckung mit dem Schraubendreher.
  3. Ziehen Sie die Abdeckung mit dem Verschlussfitting heraus.
Abbildung: Entfernen der Abdeckung
  1. Entfernen Sie das Klebeband, das den Kabelstecker abdichtet.
  2. Abbildung: Entfernen des Klebebands
  3. Ziehen Sie das Kabel aus dem Gehäuse heraus und schließen Sie das Kabel an den Stecker auf der Rückseite des Schaltventils an.
  4. Abbildung: Anschließen des Kabels an den Stecker
  5. Schieben Sie das Kabel zurück ins Gehäuse.
  6. Schieben Sie das Schaltventil vorsichtig ins Gehäuse hinein.
  7. Abbildung: Installieren des Vanquish-Schaltventils
  8. Prüfen Sie die Ausrichtung des Schaltventils: Port 3 muss nach oben zeigen.
  9. Ziehen Sie die 4 Schrauben am Schaltventil fest.
  10. Abbildung: 4 Schrauben am Schaltventil
  11. Entfernen Sie die Verschlussfittinge von den Ventilports.
  12. Schalten Sie den Säulenthermostaten ein.
  13. Führen Sie das erforderliche Skript aus, um Ihren Workflow zu ändern, und folgen Sie den Schritten im Skript, um die Schläuche zu verbinden.
  14. Prüfen Sie die Ventile visuell auf Undichtigkeit.
  15. Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = System). Dieses Skript testet auch die Säulenschaltventile auf Undichtigkeit.