Erforderliche Werkzeuge
Schlitzschraubendreher
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie sonstige Transportsicherungen oder Schutzabdeckungen vom Autosampler wenn vorhanden. Transportsicherungen sind entsprechend zum Entfernen markiert.
  1. Öffnen Sie die Autosamplertüren.
Öffnen der Autosamplertüren
Abbildung: Öffnen der Autosamplertüren
  1. Entfernen Sie die Isolierabdeckung (siehe Entfernen der Isolierabdeckung).
    Bewahren Sie die Abdeckung für den Betrieb auf.
ACHTUNG
Wenn die Transportsicherungsschraube nicht korrekt gelöst wurde, kann der Autosampler beschädigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Transportsicherungsschraube vollständig gelöst ist, bevor Sie den Autosampler einschalten.
  1. Lösen Sie die Transportsicherungsschraube oberhalb der Nadeleinheit: Drehen Sie die unverlierbare Schraube gegen den Uhrzeigersinn mit Ihren Fingern, bis sie locker in ihrer Feder sitzt. Die Verwendung eines Schlitzschraubendrehers erleichtert gegebenenfalls das Drehen der Schraube.
Abbildung: Lösen der Transportsicherungsschraube
  1. Montieren Sie die Isolierabdeckung (siehe Einbauen der Isolierabdeckung).
  2. Entfernen Sie den Schnappniet von der Drehteller-Transportsicherung und entnehmen Sie die Drehteller-Transportsicherung.