Beachten Sie im Hinblick auf eine optimale Funktionalität des Systems die folgenden Empfehlungen zur Verwendung von Lösungsmitteln und Additiven:
  • Verwenden Sie nur Lösungsmittel und Additive, die mit allen Teilen im Flussweg kompatibel sind. Informationen zu den Materialien, die im Flussweg verwendet werden, finden Sie unter Leistungsspezifikationen für das jeweilige Modul.
  • Das Material des Einsatzes für Flaschen besteht aus geschlossenzelligem expandiertem Polypropylen, das mit den gängigsten HPLC-Lösungsmitteln kompatibel ist.
  • Wasserfreies Methanol kann bei Titan-Oberflächen zu Spannungs­brüchen führen, insbesondere wenn dem Gemisch Ameisensäure oder TFA hinzugefügt wird. Thermo Fisher Scientific empfiehlt, 3% Wasser hinzuzufügen, um dem Problem vorzubeugen.
Kompatibilität der Kolbendichtungen
  • Bei Auslieferung der Pumpe sind Dichtungen aus UHMW-PE installiert. Bei Verwendung von Tetrahydrofuran, Ketonen oder Ammoniumhydroxid als Lösungsmittel können die Dichtungen beschädigt werden.
  • In seltenen Fällen wurde bei Reversed-Phase- (UHMW-PE) Kolben­dichtungen eine verkürzte Lebensdauer beobachtet, wenn sie über längere Zeit ammonium­hydroxid-haltigen mobilen Phasen mit hohem pH-Wert ausgesetzt waren.