Das Vanquish-System wurde für die Verwendung in Low-Flow Liquid Chromatography (LC)-Anwendungen und für den Anschluss an ein Massenspektrometer entwickelt.
Das Vanquish-System kann folgende Module enthalten.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Systemsockel |
2 | System-Controller |
3 | Pumpe |
4 | Autosampler |
5 | Säulenthermostat (optional) |
6 | Solvent Rack |
7 | Display |